문서
L418587
3-METHYLBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
353.449
MDL number:
기타 정보