문서
L417416
2-{[2-(4-BROMOPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-CHLOROPHENYL)-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H16BrClN2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
531.881
MDL number:
기타 정보