문서
L409626
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H14BrCl2N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
535.253
MDL number:
기타 정보