문서
L402451
2-ETHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H33N3O9
CAS Number:
Molecular Weight:
579.612
MDL number:
기타 정보