문서
L393819
2-(2-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13Cl2N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
350.207
MDL number:
기타 정보