문서
L385913
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H29N3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
587.657
MDL number:
기타 정보