문서
L370371
2-METHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H25Cl2N3O8
CAS Number:
Molecular Weight:
590.422
MDL number:
기타 정보