문서
L368261
N-[5-(ACETYLAMINO)-2-METHOXYPHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22N6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
426.501
MDL number:
기타 정보