문서
L364185
2-IMINO-1-(3-METHOXYPROPYL)-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H28N6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
440.506
MDL number:
기타 정보