Key Documents
L363251
(5E)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-2-(4-BUTOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H18BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
456.365
MDL number:
기타 정보