문서
L352209
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H33FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
516.618
MDL number:
기타 정보