Key Documents
L350966
4-(4-FLUOROBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-PHENYL-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H25FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
424.476
MDL number:
기타 정보