문서
L347809
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H25FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
412.465
MDL number:
기타 정보