문서
L345008
N-BENZYL-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H17N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
347.442
MDL number:
기타 정보