문서
L341487
6-(2,4-DICHLOROPHENYL)-7-(4-FLUOROPHENYL)-2-METHOXY-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H17Cl2FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
495.344
MDL number:
기타 정보