문서
L340758
1'-ISOPROPYL-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H27N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
361.491
MDL number:
기타 정보