문서
L320145
2,4-DIMETHYL-1-(((((3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)CARBONYL)OXY)IMINO)METHYL)BENZENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H15F3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
336.316
MDL number:
기타 정보