문서
L318949
3-(4-METHYLBENZYL)-1-(2-(4-NITRO-PH)-2-OXOETHYL)-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20BrN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
466.338
MDL number:
기타 정보