문서
L312665
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H20N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
332.362
MDL number:
기타 정보