문서
L309842
6-AMINO-4-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H21N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
323.401
MDL number:
기타 정보