문서
L304158
4-BR-2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22BrN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
508.376
MDL number:
기타 정보