문서
L302554
3-BROMO-N-[2-OXO-2-((2E)-2-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)ETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H26BrN5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
560.455
MDL number:
기타 정보