문서
L294586
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-((4-FLUOROPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11Cl2FOS
CAS Number:
Molecular Weight:
329.223
MDL number:
기타 정보