문서
L290181
N-(3-CHLOROPHENYL)-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H19Cl2N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
516.472
MDL number:
기타 정보