문서
L287261
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H28N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
520.674
MDL number:
기타 정보