문서
L286826
2-((3,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL)5-((1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H14Cl2N2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
449.446
MDL number:
기타 정보