문서
L285331
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18ClFN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
468.941
MDL number:
기타 정보