문서
L274798
4-BROMO-2-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H15Br2ClN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
566.637
MDL number:
기타 정보