문서
L273449
2-ETHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H24N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
432.48
MDL number:
기타 정보