문서
L265497
4-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16Cl2N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
459.289
MDL number:
기타 정보