문서
L260274
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H18BrFN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
401.282
MDL number:
기타 정보