문서
L236438
N'-(5-BROMO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-(2-CHLOROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H12BrClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
383.631
MDL number:
기타 정보