문서
L226300
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-CHLOROPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H13Cl2FN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
431.319
MDL number:
기타 정보