문서
L223107
2-AMINO-1-(4-BROMO-2-FLUOROPHENYL)-4-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22BrFN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
481.372
MDL number:
기타 정보