문서
L211354
[3-AMINO-4-(2-FURYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO[2,3-B]QUINOLIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17FN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
392.455
MDL number:
기타 정보