문서
L201286
ETHYL 1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15FN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
290.297
MDL number:
기타 정보