문서
L196169
3-((5Z)-5-{[2-(4-ETHYL-1-PIPERAZINYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23N5O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
473.577
MDL number:
기타 정보