문서
L194867
3-[(Z)-(3-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-9-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H26N4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
494.639
MDL number:
기타 정보