문서
L187518
6-AMINO-4-{3-ETHOXY-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H24N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
416.484
MDL number:
기타 정보