문서
L185760
N-(4-ETHYLPHENYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21N5
CAS Number:
Molecular Weight:
343.435
MDL number:
기타 정보