문서
L181641
4-CHLORO-N-{2-[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXOETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H21ClFN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
489.938
MDL number:
기타 정보