문서
L151823
ETHYL 3-METHYL-6-PHENYLIMIDAZO(2,1-B)(1,3)THIAZOLE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H14N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
286.355
MDL number:
기타 정보