문서
L148253
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-({4-PHENYL-5-[(5-PHENYL-2H-TETRAAZOL-2-YL)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22N8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
498.57
MDL number:
기타 정보