문서
L141623
ISOPROPYL 5-(BENZYLOXY)-6-BROMO-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H19BrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
403.276
MDL number:
기타 정보