문서
L141380
ETHYL 5-(ACETYLOXY)-6-BROMO-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H13BrO5
CAS Number:
Molecular Weight:
341.161
MDL number:
기타 정보