문서
L136174
3-(4-CHLOROPHENYL)-7-HYDROXY-8-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
369.851
MDL number:
기타 정보