문서
L124052
2-((5-BENZYL-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
414.533
MDL number:
기타 정보