문서
L123870
N-BENZYL-2-((1-(3-METHYLPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H17N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
339.422
MDL number:
기타 정보