문서
L123285
2-(4-CHLOROPHENYL)-1-(4-ETHOXYPHENYL)-2-HYDROXY-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H26BrClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
465.822
MDL number:
기타 정보