문서
L106240
2-(BENZYLOXY)-5-BROMO-N'-(2-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H19BrN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
439.312
MDL number:
기타 정보